Anti-CD3E Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-57]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB0870EA 399 EUR InStock
ABNOMAB0870
Anti-CD3E Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-57]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native CD3E.
Type: Primary
Antigen: CD3E
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-57
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité