Anti-TNFRSF10A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 32A1380]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB0054EA 643 EUR InStock
ABNOMAB0054
Anti-TNFRSF10A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 32A1380]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of TNFRSF10A.
Type: Primary
Antigen: TNFRSF10A
Clonality: Monoclonal
Clone: 32A1380
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité