Anti-LATS2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ST-3B11]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB0009EA 580 EUR InStock
ABNOMAB0009
Anti-LATS2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ST-3B11]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of LATS2.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-2 ?g/ml; ELISA: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: LATS2
Clonality: Monoclonal
Clone: ST-3B11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité