Anti-PPP1R12A Mouse Monoclonal Antibody [clone: AF-20]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB0001EA 518 EUR InStock
ABNOMAB0001
Anti-PPP1R12A Mouse Monoclonal Antibody [clone: AF-20]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of MBS/MYPT1.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-2 ?g/ml; ELISA: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: PPP1R12A
Clonality: Monoclonal
Clone: AF-20
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Chicken, Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité