Anti-HLA-E Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-E/02]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB0939EA 399 EUR InStock
ABNOMAB0939
Anti-HLA-E Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-E/02]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant HLA-E.
Type: Primary
Antigen: HLA-E
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-E/02
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Primates
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité