Anti-SIT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SIT-01]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB0933EA 399 EUR InStock
ABNOMAB0933
Anti-SIT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SIT-01]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant SIT1.
Type: Primary
Antigen: SIT1
Clonality: Monoclonal
Clone: SIT-01
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité