Anti-FSH Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2F3]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB0029-M02EA 406 EUR InStock
ABNOMAB0029-M02
Anti-FSH Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2F3]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against Follicle Stimulating Hormone.
Type: Primary
Antigen: FSH
Clonality: Monoclonal
Clone: 2F3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité