Anti-GST tag Monoclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB0042-M02EA 406 EUR InStock
ABNOMAB0042-M02
Anti-GST tag Monoclonal Antibody
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against GST recombinant protein.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: GST tag
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité