Anti-CD40 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4F11]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00000958-M26EA 394 EUR InStock
ABNOH00000958-M26
Anti-CD40 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4F11]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant CD40.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CD40
Clonality: Monoclonal
Clone: 4F11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité