Anti-CYB5A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A8]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00001528-M06AEA 394 EUR InStock
ABNOH00001528-M06A
Anti-CYB5A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A8]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant CYB5A.
Type: Primary
Antigen: CYB5A
Clonality: Monoclonal
Clone: 1A8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité