Anti-HNMT Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G12]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00003176-M04AEA 394 EUR InStock
ABNOH00003176-M04A
Anti-HNMT Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G12]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant HNMT.
Type: Primary
Antigen: HNMT
Clonality: Monoclonal
Clone: 2G12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: Multiple
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité