Anti-FTL Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1C14]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00002512-M15EA 394 EUR InStock
ABNOH00002512-M15
Anti-FTL Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1C14]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant FTL.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: FTL
Clonality: Monoclonal
Clone: 1C14
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité