Anti-MAP3K5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: X1]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00004217-M06AEA 394 EUR InStock
ABNOH00004217-M06A
Anti-MAP3K5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: X1]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant MAP3K5.
Type: Primary
Antigen: MAP3K5
Clonality: Monoclonal
Clone: X1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité