Anti-TPT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2A3]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00007178-M06EA 394 EUR InStock
ABNOH00007178-M06
Anti-TPT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2A3]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant TPT1.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: TPT1
Clonality: Monoclonal
Clone: 2A3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité