Anti-ANGPTL7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3F1]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00010218-M05EA 394 EUR InStock
ABNOH00010218-M05
Anti-ANGPTL7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3F1]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant ANGPTL7.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: ANGPTL7
Clonality: Monoclonal
Clone: 3F1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité