Anti-NRP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G6-2C5]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00008829-M01EA 394 EUR InStock
ABNOH00008829-M01
Anti-NRP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G6-2C5]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a full length recombinant NRP1.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: NRP1
Clonality: Monoclonal
Clone: 3G6-2C5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité