Anti-TCIRG1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7H20]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00010312-M02AEA 394 EUR InStock
ABNOH00010312-M02A
Anti-TCIRG1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7H20]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant TCIRG1.
Type: Primary
Antigen: TCIRG1
Clonality: Monoclonal
Clone: 7H20
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité