Anti-GNA14 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H8]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00009630-M06AEA 394 EUR InStock
ABNOH00009630-M06A
Anti-GNA14 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H8]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant GNA14.
Type: Primary
Antigen: GNA14
Clonality: Monoclonal
Clone: 2H8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité