Anti-FGF21 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E20]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00026291-M06AEA 394 EUR InStock
ABNOH00026291-M06A
Anti-FGF21 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E20]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant FGF21.
Type: Primary
Antigen: FGF21
Clonality: Monoclonal
Clone: 3E20
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité