Anti-ODAM Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2F8]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00054959-M02EA 394 EUR InStock
ABNOH00054959-M02
Anti-ODAM Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2F8]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant ODAM.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: ODAM
Clonality: Monoclonal
Clone: 2F8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité