Anti-RPGRIP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5H2]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00057096-M01EA 394 EUR InStock
ABNOH00057096-M01
Anti-RPGRIP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5H2]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant RPGRIP1.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: RPGRIP1
Clonality: Monoclonal
Clone: 5H2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité