Anti-SLC30A5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E10]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00064924-M03AEA 394 EUR InStock
ABNOH00064924-M03A
Anti-SLC30A5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E10]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant SLC30A5.
Type: Primary
Antigen: SLC30A5
Clonality: Monoclonal
Clone: 2E10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité