Anti-APITD1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6F16]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00378708-M07EA 394 EUR InStock
ABNOH00378708-M07
Anti-APITD1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6F16]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant APITD1.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: APITD1
Clonality: Monoclonal
Clone: 6F16
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité