Anti-RFX6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOH00222546-D01EA 380 EUR InStock
ABNOH00222546-D01
Anti-RFX6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human RFX6 protein.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: RFX6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité