Anti-CCDC12 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7B1]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00151903-M05EA 394 EUR InStock
ABNOH00151903-M05
Anti-CCDC12 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7B1]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant CCDC12.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CCDC12
Clonality: Monoclonal
Clone: 7B1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité