Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RPL32P3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D5]

Fournisseur: Abnova
ABNOH00132241-M02EA 394 EUR InStock
ABNOH00132241-M02
Anti-RPL32P3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D5]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant RPL32P3.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1-5 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: RPL32P3
Clonality: Monoclonal
Clone: 1D5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité