Anti-PTEN Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB25282EA 419 EUR InStock
ABNOPAB25282
Anti-PTEN Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of PTEN.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry: 1:50-1:100; Western Blot: 1:500-1:1000
Type: Primary
Antigen: PTEN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité