Anti-NPRL3 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB24623EA 518 EUR InStock
ABNOPAB24623
Anti-NPRL3 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Mare.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:16000; Western Blot: 0.3-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: NPRL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité