Anti-Hepatitis C virus NS5a (genotype 2A) Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB24633EA 399 EUR InStock
ABNOPAB24633
Anti-Hepatitis C virus NS5a (genotype 2A) Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Hepatitis C virus NS5a (genotype 2A).
Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000; Western Blot: 1:2000
Type: Primary
Antigen:
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité