Anti-PAK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB25391EA 419 EUR InStock
ABNOPAB25391
Anti-PAK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of PAK1.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:500-1:1000; Immunohistochemistry: 1:50-100
Type: Primary
Antigen: PAK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité