Anti-PRKAA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB25438EA 419 EUR InStock
ABNOPAB25438
Anti-PRKAA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of PRKAA1/PRKAA2.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:500-1:1000; Immunohistochemistry: 1:50-100
Type: Primary
Antigen: PRKAA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité