Anti-ABHD14B Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB25440EA 518 EUR InStock
ABNOPAB25440
Anti-ABHD14B Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ABHD14B.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:64000; Western Blot: 0.3-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: ABHD14B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Center
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité