Anti-SLC9A3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB24716EA 518 EUR InStock
ABNOPAB24716
Anti-SLC9A3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of SLC9A3.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000; Dot Blot: 1:10000; Western Blot: 1:500
Type: Primary
Antigen: SLC9A3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité