Anti-TUBB Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB24751EA 518 EUR InStock
ABNOPAB24751
Anti-TUBB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of TUBB 1/2/3/5/6/8.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:5000-1:10000
Type: Primary
Antigen: TUBB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité