Anti-H2AFZ Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB11149EA 399 EUR InStock
ABNOMAB11149
Anti-H2AFZ Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of H2AFZ.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000-1:20000; Western Blot: 1:100-1:2000
Type: Primary
Antigen: H2AFZ
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité