Anti-EV71 VP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3D7]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB1255-M05EA 406 EUR InStock
ABNOMAB1255-M05
Anti-EV71 VP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3D7]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a full length recombinant virus EV71 VP1.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: EV71 VP1
Clonality: Monoclonal
Clone: 3D7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité