Anti-ANIB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5H3]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB10483EA 518 EUR InStock
ABNOMAB10483
Anti-ANIB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5H3]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant ANIB1.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000; Western Blot: 1:500-1:2000
Type: Primary
Antigen: ANIB1
Clonality: Monoclonal
Clone: 5H3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité