Anti-BKPyVgp4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6E10]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB3204-M22EA 406 EUR InStock
ABNOMAB3204-M22
Anti-BKPyVgp4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6E10]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant BKV VP1.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: BKPyVgp4
Clonality: Monoclonal
Clone: 6E10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité