Anti-ABCC2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: M2II-12]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB3383EA 904 EUR InStock
ABNOMAB3383
Anti-ABCC2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: M2II-12]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant ABCC2.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:20-50; Immunohistochemistry (Frozen sections): 1:20; Immunocytochemistry: 1:20-1:50
Type: Primary
Antigen: ABCC2
Clonality: Monoclonal
Clone: M2II-12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité