Anti-Inactivated EV71 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3F4]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB5639-M07EA 406 EUR InStock
ABNOMAB5639-M07
Anti-Inactivated EV71 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3F4]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against inactivated EV71.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Inactivated EV71
Clonality: Monoclonal
Clone: 3F4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité