Anti-BMX Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1C6]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB10508EA 518 EUR InStock
ABNOMAB10508
Anti-BMX Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1C6]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant BMX.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000; Western Blot: 1:500-1:2000
Type: Primary
Antigen: BMX
Clonality: Monoclonal
Clone: 1C6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité