Anti-CCT2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5B5C4]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB10523EA 518 EUR InStock
ABNOMAB10523
Anti-CCT2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5B5C4]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant CCT2.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000; Western Blot: 1:500-1:2000; Immunofluorescence: 1:200-1:1000; Flow Cytometry: 1:200-1:400
Type: Primary
Antigen: CCT2
Clonality: Monoclonal
Clone: 5B5C4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Monkey, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité