Anti-FUT4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4E10]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB10526EA 518 EUR InStock
ABNOMAB10526
Anti-FUT4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4E10]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of FUT4.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000; Immunohistochemistry: 1:200-1:1000; Immunofluorescence: 1:200-1:1000
Type: Primary
Antigen: FUT4
Clonality: Monoclonal
Clone: 4E10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité