Anti-CTNNB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4D5]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB10619EA 518 EUR InStock
ABNOMAB10619
Anti-CTNNB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4D5]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant CTNNB1.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000; Western Blot: 1:500-1:2000; Immunohistochemistry: 1:200-1:1000; Immunofluorescence: 1:200-1:1000; Flow Cytometry: 1:200-1:400
Type: Primary
Antigen: CTNNB1
Clonality: Monoclonal
Clone: 4D5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité