Anti-OPN4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB25013EA 518 EUR InStock
ABNOPAB25013
Anti-OPN4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of OPN4.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:500-1:1000; Immunofluorescence: 1:50-1:200
Type: Primary
Antigen: OPN4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité