Anti-GATA3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7B5]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB10663EA 518 EUR InStock
ABNOMAB10663
Anti-GATA3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7B5]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant GATA3.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000; Western Blot: 1:500-1:2000; Immunohistochemistry: 1:200-1:1000
Type: Primary
Antigen: GATA3
Clonality: Monoclonal
Clone: 7B5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité