Anti-SCNN1D Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB25098EA 518 EUR InStock
ABNOPAB25098
Anti-SCNN1D Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of SCNN1D.
  • Recommended Dilutions: Western Blot: 1:500-1:1000; Immunofluorescence: 1:50-1:200
Type: Primary
Antigen: SCNN1D
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité