Anti-MAP2K6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3H12C8]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB10794EA 518 EUR InStock
ABNOMAB10794
Anti-MAP2K6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3H12C8]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant MAP2K6.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000; Western Blot: 1:500-1:2000; Immunofluorescence: 1:200-1:1000; Flow Cytometry: 1:200-1:400
Type: Primary
Antigen: MAP2K6
Clonality: Monoclonal
Clone: 3H12C8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité