Anti-MAP3K2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4B4]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB10797EA 518 EUR InStock
ABNOMAB10797
Anti-MAP3K2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4B4]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant MAP3K2.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000; Western Blot: 1:500-1:2000; Immunofluorescence: 1:200-1:1000
Type: Primary
Antigen: MAP3K2
Clonality: Monoclonal
Clone: 4B4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité