Anti-ADAR Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB18055EA 419 EUR InStock
ABNOPAB18055
Anti-ADAR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ADAR.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry: 1:50~1:100 IELISA: 1:40000
Type: Primary
Antigen: ADAR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité